Få mere at vide
Thermo Scientific™ 2-ethyl-2-oxazolin, 99 %
Artikelnummer. 11420897
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420897 500 g 500g
1 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11420897 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. B23287.36
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 10431-98-8 | C5H9NO | 99,13 g/mol
2-ethyl-2-oxazolin er et organisk mellemprodukt og monomer, der bruges i vandopløselige polymerer, lægemidler, kosmetik, specialcoatinger og klæbemidler.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 10431-98-8
Smeltepunkt -62°
Tæthed 0.981
Kogepunkt 128-129°
Flammepunkt 29°(84 °F)
Molekylær formel C5H9NO
MDL nummer MFCD00005302
Mængde 500 g
FN nummer UN2734
InChI nøgle NYEZZYQZRQDLEH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC1=NCCO1
IUPAC navn 2-ethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol
Molekylvægt (g/mol) 99.13
Formel vægt 99.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske