Få mere at vide
2-Ethyl-2-methylsuccininsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethyl-2-Methylsuccinic Acid |
| CAS | 631-31-2 |
| Molekylær formel | C7 H12 O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Butanedioic acid, 2-ethyl-2-methyl-, Succinic acid, 2-ethyl-2-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2-Ethyl-2-methylsuccinic acid, 2-Methyl-2-ethylsuccinic acid, 3-Methyl-3-carboxyvaleric acid, NSC 38752, α-Methyl-α-ethylsuccinic acid, (2RS)-2-Ethyl-2-methylbutanedioic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O4/c1-3-7(2,6(10)11)4-5(8)9/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11) |
| SMIL | CCC(C)(CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-ethyl-2-methylbutanedioinsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.168 |
| Formel vægt | 160.074 |