Få mere at vide
2-Ethyl-2-methylsuccininsyre, TRC
Artikelnummer. 30382454
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30382454 1 g
1 options
Artikelnummer. 30382454 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE8179701G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethyl-2-Methylsuccinic Acid
CAS 631-31-2
Molekylær formel C7 H12 O4
Mængde 1 g
Synonym Butanedioic acid, 2-ethyl-2-methyl-, Succinic acid, 2-ethyl-2-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2-Ethyl-2-methylsuccinic acid, 2-Methyl-2-ethylsuccinic acid, 3-Methyl-3-carboxyvaleric acid, NSC 38752, α-Methyl-α-ethylsuccinic acid, (2RS)-2-Ethyl-2-methylbutanedioic acid
InChI formel InChI=1S/C7H12O4/c1-3-7(2,6(10)11)4-5(8)9/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
SMIL CCC(C)(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn 2-ethyl-2-methylbutanedioinsyre
Molekylvægt (g/mol) 160.168
Formel vægt 160.074