Tekniske data
| CAS | 631-31-2 |
| Smeltepunkt | 100 °C til 102 °C |
| Farve | Hvid |
| Molekylær formel | C7H12O4 |
| MDL nummer | MFCD00004201 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Isopimelic Acid, α-Ethyl methyl succinic acid |
| InChI nøgle | FDYJJKHDNNVUDR-UHFFFAOYNA-N |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.17 |
| Procent renhed | >98% |
| Vis mere |