missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Ethyl-2-methylpentanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30136048
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136048 5 mg
30012104 50 mg
17919554 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136048 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9242905MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5343-52-2
Molekylær formel C8 H16 O2
Molekylvægt (g/mol) 144.21
Synonym 2-Ethyl-2-methylpentanoic acid, Valeric acid, 2-ethyl-2-methyl- (6CI,8CI), 2-Ethyl-2-methylpentanoic acid, 2-Methyl-2-ethylpentanoic acid, NSC 466, α-Ethyl-α-methylvaleric acid, α-Methyl-α-ethylvaleric acid, (2RS)-2-Ethyl-2-methylpentanoic Acid
IUPAC navn 2-ethyl-2-methylpentanoic acid
SMIL CCCC(C)(CC)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Ethyl-2-methylpentanoic Acid
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C8H16O2/c1-4-6-8(3,5-2)7(9)10/h4-6H2,1-3H3,(H,9,10)
Formel vægt 144.115
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.