Få mere at vide
2-ethyl-2-methyloctansyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-ethyl-2-methyloctanoic acid |
| CAS | 31199-56-1 |
| Molekylær formel | C11H22O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H22O2/c1-4-6-7-8-9-11(3,5-2)10(12)13/h4-9H2,1-3H3,(H,12,13) |
| SMIL | CCCCCCC(C)(CC)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-ethyl-2-methyloctansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.29 |
| Formel vægt | 186.162 |