Få mere at vide
2-Ethyl-2-methyl-succinonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethyl-2-methyl-succinonitrile |
| CAS | 4172-97-8 |
| Molekylær formel | C7 H10 N2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Butanedinitrile, 2-ethyl-2-methyl-, Succinonitrile, 2-ethyl-2-methyl- (7CI,8CI), 2-Ethyl-2-methylbutanedinitrile, 2-Ethyl-2-methylsuccinonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2/c1-3-7(2,6-9)4-5-8/h3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCC(C)(CC#N)C#N |
| IUPAC navn | 2-ethyl-2-methylbutanedinitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 122.17 |
| Formel vægt | 122.0844 |