Få mere at vide
2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolan, TRC
Artikelnummer. 30382963
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30382963 1 g
30369494 50 g
30371745 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30382963 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9234001G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 126-39-6
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
Synonym 2-Butanone Ethylene Ketal, 2-Butanone Cyclic 1,2-Ethanediyl Acetal, 2-Ethyl-2-methyldioxolane, 2-Methyl-2-ethyl-1,3-dioxolane, 2-Methyl-2-ethyldioxolane, NSC 829
IUPAC navn 2-ethyl-2-methyl-1,3-dioxolan
SMIL CCC1(C)OCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c1-3-6(2)7-4-5-8-6/h3-5H2,1-2H3
Formel vægt 116.0837