Få mere at vide
2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane, TRC
Artikelnummer. 30369494
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30369494 50 g
30371745 10 g
30382963 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30369494 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE92340050G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 126-39-6
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
Synonym 2-Butanone Ethylene Ketal, 2-Butanone Cyclic 1,2-Ethanediyl Acetal, 2-Ethyl-2-methyldioxolane, 2-Methyl-2-ethyl-1,3-dioxolane, 2-Methyl-2-ethyldioxolane, NSC 829
IUPAC navn 2-ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane
SMIL CCC1(C)OCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c1-3-6(2)7-4-5-8-6/h3-5H2,1-2H3
Formel vægt 116.0837