Få mere at vide
2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 58°C |
| MDL nummer | MFCD00004694 |
| Mængde | 2.5 kg |
| Synonym | 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Propylidynetris(methanol), 1,1,1-Trimethylolpropane, 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane, 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol |