Få mere at vide
2-Ethyl-2-hexenol (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethyl-2-hexenol |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h6,9H,3-5,7H2,1-2H3/b8-6- |
| Formel vægt | 128.1201 |