Få mere at vide
2-Ethyl-2,5-dihydro-4-hydroxy-3-methyl-5-oxo-2-furancarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethyl-2,5-dihydro-4-hydroxy-3-methyl-5-oxo-2-furancarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 112026-00-3 |
| Molekylær formel | C9H12O5 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Methyl 2-Ethyl-4-hydroxy-3-methyl-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O5/c1-4-9(8(12)13-3)5(2)6(10)7(11)14-9/h10H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | CCC1(OC(=O)C(=C1C)O)C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 2-ethyl-4-hydroxy-3-methyl-5-oxofuran-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.19 |
| Formel vægt | 200.0685 |