missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Ethyl-1-nonanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethyl-1-nonanol |
| CAS | 54322-29-1 |
| Molekylær formel | C11 H24 O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Ethylnonan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H24O/c1-3-5-6-7-8-9-11(4-2)10-12/h11-12H,3-10H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCC(CC)CO |
| IUPAC navn | 2-ethylnonan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.308 |
| Formel vægt | 172.183 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?