Få mere at vide
2-Ethyl-1-indanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethyl-1-indanone |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O/c1-2-8-7-9-5-3-4-6-10(9)11(8)12/h3-6,8H,2,7H2,1H3 |
| Formel vægt | 160.0888 |