Få mere at vide
2-Ethyl-1-hexanol, TRC
Artikelnummer. 30388402
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30388402 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30388402 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE918755100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethyl-1-Hexanol
CAS 104-76-7
Molekylær formel C8 H18 O
Mængde 100 mg
Synonym 2-Ethyl-1-hexanol, 1-Hexanol, 2-ethyl-, 2-Ethyl-1-hexanol, (±)-2-Ethyl-1-hexanol, 2-Ethyl-1-hexyl alcohol, 2-Ethylhexanol, 2-Ethylhexyl alcohol, Conol 10WS, Ethylhexanol, G 301, Guerbet C8, NSC 9300
InChI formel InChI=1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
SMIL CCCCC(CC)CO
IUPAC navn 2-ethylhexan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 130.23
Formel vægt 130.1358