Få mere at vide
2-Ethyl-1-hexanol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15878480
Skift visning
Mængde:
100 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15878480 2.5 L 2.5 L
15868480 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15878480 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8009902500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-76-7
Grad Research
Molekylær formel CH3CH2CH2CH2CH(C2H5)CH2OH
Molekylvægt (g/mol) 130.23
Tekniske data
Smeltepunkt -76°C
Tæthed 0.832 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 184°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00004746
Mængde 2.5 L
Synonym 2-Ethyl-1-hexanol, Isocotyl alcohol, Isooctanol, 2-Ethyl-1-hexanol