Få mere at vide
2-Ethyl-1-hexanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312367
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30312367 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30312367 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC13340200100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethyl-1-Hexanol
CAS 104-76-7
Analyt- eller komponentnavne 2-Ethyl-1-Hexanol
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C8 H18 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
SMIL CCCCC(CC)CO
IUPAC navn 2-ethylhexan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 130.23
Mængde 100 mg
Formel vægt 130,1358 g/mol