Få mere at vide
2-Ethyl-1-hexanol, 99%
Artikelnummer. 10063803 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10063803 25 L Metal tromle 25 L
10102580 1 L Glasflaske 1 L
10488450 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10063803 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118530250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3160.00 DKK
    2652.65 DKK / 25 L
    Spare 507.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 104-76-7 | C8H18O | 130,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-76-7
MDL nummer MFCD00004746
InChI nøgle YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylhexanol, 2-ethyl-1-hexanol, 1-hexanol, 2-ethyl, 2-ethylhexyl alcohol, ethylhexanol, alcohol, 2-ethylhexyl, xi-2-ethyl-1-hexanol, 2-aethylhexanol german, ethylhexanol, 2, fema no. 3151
PubChem CID 7720
ChEBI CHEBI:16011
IUPAC navn 2-ethylhexan-1-ol
SMIL CCCCC(CC)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethyl-1-hexanol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -76,0 °C
Tæthed 0.8330g/mL
Kogepunkt 184,0 °C
Flammepunkt 77 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Metal tromle
Molekylær formel C8H18O
Lineær formel CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OH
Brydningsindeks 1,4300 til 1,4330
Mængde 25 L
Merck Index 15, 3863
Specifik vægtfylde 0.833
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i mange organiske opløsningsmidler, herunder ethylalkohol og ethylether
Molekylvægt (g/mol) 130.23
Viskositet 10 mPa (20 °C)
Formel vægt 130.23
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske