Få mere at vide
2-Ethyl-1-hexanamin, TRC
Artikelnummer. 30380461
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30380461 100 g
1 options
Artikelnummer. 30380461 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE918760100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethyl-1-hexanamine
CAS 104-75-6
Molekylær formel C8H19N
Mængde 100 g
Synonym 2-Ethyl-hexylamine
InChI formel InChI=1S/C8H19N/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8H,3-7,9H2,1-2H3
SMIL Cl.CCCCC(CC)CN
Molekylvægt (g/mol) 129.24