Få mere at vide
2-Ethyl-1-butene, 97%
Artikelnummer. 11372487
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372487 25 g 25g
11362487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11553.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 760-21-4 | C6H12 | 84.162 g/mol
2-ethyl-1-buten bruges som mellemprodukt i organisk syntese og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-ethyl-1-buten bruges som mellemprodukt i organisk syntese og lægemidler.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol og methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Anbefalet opbevaringstemperatur er 2 - 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 760-21-4
Molekylær formel C6H12
Molekylvægt (g/mol) 84.162
MDL nummer MFCD00009341
InChI nøgle RYKZRKKEYSRDNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethyl-1-butene, 3-methylenepentane, pentane, 3-methylene, 2-ethylbut-1-ene, 1-butene, 2-ethyl, unii-o5mh5v756e, 1,1-diethylethene, acmc-1blm9, 1-butene, 2-ethyl-8ci
PubChem CID 12970
IUPAC navn 3-methylidenpentan
SMIL CCC(=C)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethyl-1-butene
Smeltepunkt -132°C
Tæthed 0.689
Kogepunkt 63°C to 64°C
Flammepunkt −26°C (−14°F)
Brydningsindeks 1.396
Mængde 25 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1697102
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,and methanol. Insoluble in water.
Formel vægt 84.16
Procent renhed 97%