Få mere at vide
2-Ethyl-1-butanol, Mikromol™
Beskrivelse
2-Ethyl-1-butanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethyl-1-Butanol |
| CAS | 97-95-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Ethyl-1-Butanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H14 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O/c1-3-6(4-2)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CCC(CC)CO |
| IUPAC navn | 2-ethylbutan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 102.17 |
| Vis mere |