Få mere at vide
2-Ethyl-1,4-benzoquinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethyl-1,4-benzoquinone |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O2/c1-2-6-5-7(9)3-4-8(6)10/h3-5H,2H2,1H3 |
| Formel vægt | 136.0524 |