Få mere at vide
2-ethyl-1,3-hexandiol, 99%, blanding af isomerer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10703671 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10703671 250 mL Glasflaske 250ml
10783661 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10703671 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118512500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 94-96-2 | C8H18O2 | 146.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94-96-2
Molekylær formel C8H18O2
Molekylvægt (g/mol) 146.23
MDL nummer MFCD00004578
InChI nøgle RWLALWYNXFYRGW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-ethyl-1,3-hexanediol, ethohexadiol, 1,3-hexanediol, 2-ethyl, octylene glycol, ethyl hexanediol, carbide 6-12, repellent 612, rutgers 612, 6-12-insect repellent, diol-kyowa 8
PubChem CID 7211
ChEBI CHEBI:34273
IUPAC navn 2-ethylhexan-1,3-diol
SMIL CCCC(O)C(CC)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethyl-1, 3-hexanediol
Navn note 99%
Surhed 0.05mg KOH/g max.
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -40°C
Tæthed 0.9422g/mL
Kogepunkt 243°C
Flammepunkt 136°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2CH2CH(OH)CH(C2H5)CH2OH
Brydningsindeks 1.4495 to 1.4525
Mængde 250 mL
Merck Index 15, 3797
Specifik vægtfylde 0.9422
Opløselighedsinformation Solubility in water: 42g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,isopropanol,propylene glycol,,castor oil and ether
Viskositet 323 mPa.s (20°C)
Formel vægt 146.23
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ethyl-1,3-hexanediol, mixture of isomers
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.