missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Ethyl-1,3-cyclopentanedione, TRC

Artikelnummer. 30385551
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30385551 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30385551 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9374085G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Ethyl-1,3-cyclopentanedione
CAS 823-36-9
Molekylær formel C7 H10 O2
Mængde 5 g
Synonym 2-Ethyl-1,3-cyclopentanedione
InChI formel InChI=1S/C7H10O2/c1-2-5-6(8)3-4-7(5)9/h5H,2-4H2,1H3
SMIL CCC1C(=O)CCC1=O
IUPAC navn 2-ethylcyclopentane-1,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 126.153
Formel vægt 126.068
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.