missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Ethyl-1,3-cyclopentanedione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethyl-1,3-cyclopentanedione |
| CAS | 823-36-9 |
| Molekylær formel | C7 H10 O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-Ethyl-1,3-cyclopentanedione |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O2/c1-2-5-6(8)3-4-7(5)9/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMIL | CCC1C(=O)CCC1=O |
| IUPAC navn | 2-ethylcyclopentane-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.153 |
| Formel vægt | 126.068 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?