Få mere at vide
2-Ethyl-1,3-cyclopentanedione, 98%
Artikelnummer. 11469736
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469736 5 g 5g
11479736 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469736 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20254.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 823-36-9 | C7H10O2 | 126.155 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 823-36-9
Molekylær formel C7H10O2
Molekylvægt (g/mol) 126.155
MDL nummer MFCD00044191
InChI nøgle YDFBIBUYOUFJMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethyl-1,3-cyclopentanedione, 1,3-cyclopentanedione, 2-ethyl, unii-91a82te3os, acmc-209poa, 2-ethyl-cyclopentan-1,3-dione, 2-ethyl-cyclopentane-1,3-dione
PubChem CID 69978
IUPAC navn 2-ethylcyclopentan-1,3-dion
SMIL CCC1C(=O)CCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethyl-1,3-cyclopentanedione
Smeltepunkt 168 °C til 170 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1860068
Formel vægt 126.16
Procent renhed 99%