Få mere at vide
2-Ethoxythiobenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7032035
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15476167
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H33353.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 725702-35-2
Molekylær formel C9H11NOS
Molekylvægt (g/mol) 181.253
MDL nummer MFCD06090837
InChI nøgle FUQRHZQJAIHJQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethoxybenzene-1-carbothioamide, 2-ethoxybenzothioamide, 2-ethoxythiobenzamide, benzenecarbothioamide,2-ethoxy, amino 2-ethoxyphenyl methane-1-thione
PubChem CID 7745241
IUPAC navn 2-ethoxybenzenecarbothioamide
SMIL CCOC1=CC=CC=C1C(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxythiobenzamide
Smeltepunkt 113°C to 119°C
Mængde 250 mg
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 181.25
Procent renhed 97%