Få mere at vide
2-Ethoxypyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethoxypyridine |
| CAS | 14529-53-4 |
| Molekylær formel | C7H9NO |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO/c1-2-9-7-5-3-4-6-8-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCOc1ccccn1 |
| IUPAC navn | 2-ethoxypyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 123.15 |
| Formel vægt | 123.0684 |