Få mere at vide
2-Ethoxypropene, TRC
Artikelnummer. 30385086
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30385086 100 g
30376326 25 g
30371237 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30385086 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE892640100G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 926-66-9
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.13
Synonym 2-Ethoxy-1-propene, 2-Ethoxypropene, Ethyl 1-Methylvinyl Ether, Ethyl Isopropenyl Ether
SMIL CCOC(=C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxypropene
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C5H10O/c1-4-6-5(2)3/h2,4H2,1,3H3
Formel vægt 86.0732