Få mere at vide
2-ethoxyphenyl isothiocyanat, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10702133
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10702133 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 10702133 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00819EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxyphenyl isothiocyanate
CAS 23163-84-0
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C9H9NOS
Lineær formel CH3CH2OC6H4NCS
MDL nummer MFCD00046793
Mængde 10 g
Synonym 2-ethoxyphenyl isothiocyanate, o-ethoxyphenyl isothiocyanate, 2-ethoxyphenylisothiocyanate, 1-ethoxy-2-isothiocyanato-benzene, benzene,1-ethoxy-2-isothiocyanato, benzene, 1-ethoxy-2-isothiocyanato, 2-ethoxybenzenisothiocyanate, 2-isothiocyanatophenetole, ethoxyphenyl isothiocyanate, 3-trimethylsilyl-2-propene-1-ol
InChI nøgle MAHMRCJOZYLGOW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC1=CC=CC=C1N=C=S
IUPAC navn 1-ethoxy-2-isothiocyanatobenzen
Molekylvægt (g/mol) 179.237
PubChem CID 123407
Formel vægt 179.24
Procent renhed 97%