Få mere at vide
2-Ethoxyphenyl isocyanat, 97%
Artikelnummer. 11397676
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397676 25 g 25g
11387676 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11397676 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11299.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5395-71-1 | C9H9NO2 | 163,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5395-71-1
Molekylær formel C9H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 163.18
MDL nummer MFCD00002007
InChI nøgle BUIQXUQLYZPMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethoxyphenyl isocyanate, o-ethoxyphenyl isocyanate, benzene, 1-ethoxy-2-isocyanato, isocyanic acid, o-ethoxyphenyl ester, 2-ethoxyphenylisocyanate, 2-ethoxybenzenisocyanate, acmc-20anwp, ethoxyphenyl isocyanate, 2-ethoxy phenyl isocyanate, #
PubChem CID 79374
IUPAC navn 1-ethoxy-2-isocyanatobenzen
SMIL CCOC1=CC=CC=C1N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxyphenyl isocyanate
Tæthed 1.105
Kogepunkt 119 °C til 120 °C (20 mmHg)
Flammepunkt 102 °C (215 °F)
Brydningsindeks 1.527
Mængde 25 g
FN nummer UN2206
Beilstein 1102956
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 163.18
Procent renhed 97%