Få mere at vide
2-Ethoxyphenol, TRC
Artikelnummer. 30374544
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30374544 25 g
1 options
Artikelnummer. 30374544 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE70007525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxyphenol
CAS 94-71-3
Molekylær formel C8 H10 O2
Mængde 25 g
Synonym Phenol, 2-ethoxy-, Phenol, o-ethoxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Ethoxyphenol, 1-Hydroxy-2-ethoxybenzene, Catechol monoethyl ether, Guaethol, Guethol, NSC 1809, Pyrocatechol monoethyl ether, o-Ethoxyphenol
InChI formel InChI=1S/C8H10O2/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6,9H,2H2,1H3
SMIL CCOc1ccccc1O
IUPAC navn 2-ethoxyphenol
Molekylvægt (g/mol) 138.16
Formel vægt 138.0681