Få mere at vide
2-Ethoxyphenol, Mikromol™
Beskrivelse
2-Ethoxyphenol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethoxyphenol |
| CAS | 94-71-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Ethoxyphenol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C8 H10 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Phenol, 2-ethoxy-, Phenol, o-ethoxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Ethoxyphenol, 1-Hydroxy-2-ethoxybenzene, Catechol monoethyl ether, Guaethol, Guethol, NSC 1809, Pyrocatechol monoethyl ether, o-Ethoxyphenol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O2/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6,9H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCOc1ccccc1O |
| IUPAC navn | 2-ethoxyphenol |
| Vis mere |