Få mere at vide
2-Ethoxyphenol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436466
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11436466 500 g 500g
11416466 25 g 25g
11426466 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436466 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24755.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 94-71-3 | Molecular Formula: C8H10O2 | Molecular Weight: 138.166 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94-71-3
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.166
MDL nummer MFCD00002187
InChI nøgle MOEFFSWKSMRFRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-ethoxyphenol, phenol, 2-ethoxy, guaethol, guethol, 2-ethyloxyphenol, guaiethol, pyrocatechol monoethyl ether, catechol monoethyl ether, phenol, o-ethoxy, unii-878iw8p9pw
PubChem CID 66755
IUPAC navn 2-ethoxyphenol
SMIL CCOC1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxyphenol
Smeltepunkt 24 °C til 27 °C
Tæthed 1.1
Kogepunkt 214 °C til 216 °C
Flammepunkt 86 °C (187 °F)
Lugt Fenol-lignende
Mængde 500 g
Formel vægt 138.17
Procent renhed 98%