Få mere at vide
2-Ethoxynaphtosyre, Mikromol™
Artikelnummer. 30049575
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049575 100 mg
30052219 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049575 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0392.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-Ethoxynaphthoinsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxynaphthoic Acid
CAS 2224-00-2
Analyt- eller komponentnavne 2-Ethoxynaphthoic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H12 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Ethoxynaphthoic Acid
InChI formel InChI=1S/C13H12O3/c1-2-16-11-8-7-9-5-3-4-6-10(9)12(11)13(14)15/h3-8H,2H2,1H3,(H,14,15)
SMIL CCOc1ccc2ccccc2c1C(=O)O
IUPAC navn 2-ethoxynaphthalen-1-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 216.23
Mængde 100 mg
Formel vægt 216,0786 g/mol