missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Ethoxyhexa-3,5-diene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethoxyhexa-3,5-diene |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O/c1-4-6-7-8(3)9-5-2/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3/b7-6+ |
| Formel vægt | 126.1045 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?