Få mere at vide
2-Ethoxyethyl Methacrylate (stabilized with MEHQ), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethoxyethyl Methacrylate |
| CAS | 2370-63-0 |
| Molekylær formel | C8H14O3 |
| Mængde | 10 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O3/c1-4-10-5-6-11-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3 |
| SMIL | CCOCCOC(=O)C(=C)C |
| IUPAC navn | 2-ethoxyethyl 2-methylprop-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.19 |
| Formel vægt | 158.0943 |