Få mere at vide
(2-ethoxyethyl)hydrazine xHCl salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-ethoxyethyl)hydrazine xHCl salt |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H12N2O.2ClH/c1-2-7-4-3-6-5;;/h6H,2-5H2,1H3;2*1H |
| Formel vægt | 176.0483 |