Få mere at vide
2-Ethoxyethanol, TRC
Artikelnummer. 30138127
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138127 5 mL
30005948 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138127 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE6782655ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-80-5
Molekylær formel C4 H10 O2
Molekylvægt (g/mol) 90.12
Synonym 2-Ethoxyethanol, Ethanol, 2-ethoxy-, 2-Ethoxyethanol, 2-Ethoxyethan-1-ol, 2-Ethoxyethyl alcohol, Bikanol E 1, Cellosolve, Dowanol EE, Ektasolve EE, Emkanol, Ethoxyethanol, Ethyl 2-hydroxyethyl ether, Ethyl Cellosolve, Ethylene glycol ethyl ether, Ethylene glycol monoethyl ether, Glycol monoethyl ether, Monoethylene glycol ethyl ether, NSC 8837, Oxitol, Poly-Solv EE, Seahosol MG, Shihozoru MG, Solvid, β-Ethoxyethanol
IUPAC navn 2-ethoxyethanol
SMIL CCOCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxyethanol
Mængde 5 mL
InChI formel InChI=1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
Formel vægt 90.0681