Få mere at vide
2-Ethoxyethanol-1,1,2,2-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethoxyethanol-1,1,2,2-D4 |
| CAS | 1219805-07-8 |
| Molekylær formel | C4 D4 H6 O2 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 2-Ethoxyethanol-1,1,2,2-D4, 2-Ethoxyethanol-d4, 2-Ethoxyethan-1,1,2,2-d4-ol, Ethyleneglycol-d4 monoethyl ether |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3/i3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])OCC |
| IUPAC navn | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-ethoxyethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 94.1457 |
| Formel vægt | 94.0932 g/mol |
| Vis mere |