Få mere at vide
2-Ethoxycyclohexanone, 98%
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethoxycyclohexanone |
| Tæthed | 1.002 |
| Kogepunkt | 85°C (15 mmHg) |
| Flammepunkt | 54°C (129°F) |
| Brydningsindeks | 1.451 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1224 |
| IUPAC navn | 2-ethoxycyclohexan-1-one |
| Formel vægt | 142.2 |
| Procent renhed | 98% |