Få mere at vide
2-Ethoxycarbonylphenylboronsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethoxycarbonylphenylboronic acid |
| CAS | 380430-53-5 |
| Molekylær formel | C9H11BO4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11BO4/c1-2-14-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)13/h3-6,12-13H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1ccccc1B(O)O |
| IUPAC navn | (2-ethoxycarbonylphenyl)boronsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.99 |
| Formel vægt | 194.075 |