Få mere at vide
2-Ethoxycarbonylphenylboronic acid, 97%
Artikelnummer. 11915871 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11915871 5 g 5g
11925871 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11915871 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 393830050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 380430-53-5 | C9H11BO4 | 193.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 380430-53-5
Molekylær formel C9H11BO4
Molekylvægt (g/mol) 193.99
MDL nummer MFCD02179453
InChI nøgle QZKVVOXAEBCLPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethoxycarbonyl phenyl boronic acid, 2-ethoxycarbonylbenzeneboronic acid, 2-ethoxycarbonyl phenylboronic acid, 2-ethoxycarbonylphenyl boronic acid, o-ethoxycarbonylphenylboronic acid, 2-carbethoxyphenylboronic acid, ethyl 2-dihydroxyboranyl benzoate, ethyl 2-boronobenzoate, 2-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid
PubChem CID 2773405
IUPAC navn (2-ethoxycarbonylphenyl)boronic acid
SMIL CCOC(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
Smeltepunkt 137.0°C to 138.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vægt 193.99
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.