Få mere at vide
2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-boronsyre pinacolester, 96%
Artikelnummer. 15439735
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15439735 250 mg 250mg
15429735 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439735 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52312.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 1073338-92-7 | C13H19BO5 | 266,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1073338-92-7
Molekylær formel C13H19BO5
Molekylvægt (g/mol) 266.10
MDL nummer MFCD11855980
InChI nøgle UMMKKZJPSPIDGN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 46739337
IUPAC navn ethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)furan-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(O1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-boronic acid pinacol ester
Mængde 250 mg
Synonym ethyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furan-2-carboxylate, 5-ethoxycarbonyl furan-2-boronic acid, pinacol ester, 5-ethoxycarbonyl furan-2-boronic acid pinacol ester, 2-ethoxycarbonyl furan-5-boronic acid pinacol ester, ethyl 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furan-2-carboxylate, ethyl5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furan-2-carboxylate, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-furan-2-carboxylic acid ethyl ester
Formel vægt 266.1
Procent renhed 96%