Få mere at vide
2-(ethoxycarbonyl)ethylzinkbromid, 0,5M i THF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15413537
Skift visning
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15413537 50 mL 50ml
1 options
Artikelnummer. 15413537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26739.AD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 193065-68-8 | C5H10BrO2Zn- | 247,417 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
I mange af reaktionerne optræder organozinkforbindelser som mellemprodukter. Nogle af de syntetiske anvendelser af organozinkforbindelser er: for den stereoselektive alkyleringsreaktion af cykliske ketoner, konjugatadditionsreaktion til alfa, være
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Ethoxycarbonyl)ethylzinc bromide
CAS 193065-68-8
Tæthed 0.972
Flammepunkt −17 °C (1 °F)
Molekylær formel C5H10BrO2Zn-
MDL nummer MFCD00671976
Mængde 50 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Luft- og fugtfølsom; Kan danne en udfældning
Synonym 2-ethoxycarbonyl ethylzinc bromide, 0.5m in thf
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
InChI nøgle APUPJTIEDQLKSC-UHFFFAOYSA-M
SMIL CCC(=O)OCC.[Zn].[Br-]
IUPAC navn ethylpropanoat;zink;bromid
Molekylvægt (g/mol) 247.417
PubChem CID 131668631
Formel vægt 246.42