Få mere at vide
2-(ethoxycarbonyl)benzenboronsyre pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457785
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15457785 5 g 5g
15447785 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457785 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30941.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 269409-99-6 | Molekylformel: C15H21BO4 | Molekylvægt: 276,139 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 269409-99-6
Molekylær formel C15H21BO4
Molekylvægt (g/mol) 276.139
MDL nummer MFCD03453660
InChI nøgle RFBZWPFBCXBBJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 2-ethoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester, ethyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 2-ethoxycarbonylphenylboronic acid, pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid ethyl ester, ethyl 2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 2-carboethoxyphenylboronic acid pinacol ester, 2-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, ethyl 2-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzoate
PubChem CID 2773962
IUPAC navn ethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoat
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CC=C2C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 57 °C til 62 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 276.14
Procent renhed 97%