Få mere at vide
2-(Ethoxycarbonyl)benzenboronsyre, 98%
Artikelnummer. 11425610
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11425610 5 g 5g
11415610 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425610 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25867.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 380430-53-5 | C9H11BO4 | 193,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 380430-53-5
Molekylær formel C9H11BO4
Molekylvægt (g/mol) 193.99
MDL nummer MFCD02179453
InChI nøgle QZKVVOXAEBCLPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethoxycarbonyl phenyl boronic acid, 2-ethoxycarbonylbenzeneboronic acid, 2-ethoxycarbonyl phenylboronic acid, 2-ethoxycarbonylphenyl boronic acid, o-ethoxycarbonylphenylboronic acid, 2-carbethoxyphenylboronic acid, ethyl 2-dihydroxyboranyl benzoate, ethyl 2-boronobenzoate, 2-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid
PubChem CID 2773405
IUPAC navn (2-ethoxycarbonylphenyl)boronsyre
SMIL CCOC(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 130 °C til 133 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 193.99
Procent renhed 98%