missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Ethoxybenzoyl Chloride, TRC

Artikelnummer. 30377829
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377829 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30377829 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9378551G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-ethoxybenzoyl chloride
CAS 42926-52-3
Molekylær formel C9 H9 Cl O2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H9ClO2/c1-2-12-8-6-4-3-5-7(8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3
SMIL CCOc1ccccc1C(=O)Cl
IUPAC navn 2-ethoxybenzoyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 184.62
Formel vægt 184.029
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.