Få mere at vide
2-Ethoxybenzoyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-ethoxybenzoyl chloride |
| CAS | 42926-52-3 |
| Molekylær formel | C9 H9 Cl O2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO2/c1-2-12-8-6-4-3-5-7(8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCOc1ccccc1C(=O)Cl |
| IUPAC navn | 2-ethoxybenzoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.62 |
| Formel vægt | 184.029 |