Få mere at vide
Alfa Aesar™ 2-Ethoxybenzoyl chloride, 98%
Artikelnummer. 11388626
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388626 25 g 25g
11398626 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388626 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. L17686.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 42926-52-3
Molekylær formel C9H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 184.619
MDL nummer MFCD00016348
InChI nøgle MDKAAWDKKBFSTK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3016397
IUPAC navn 2-ethoxybenzoyl chloride
SMIL CCOC1=CC=CC=C1C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxybenzoyl chloride
Kogepunkt 114°C to 118°C (5 mmHg)
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Synonym o-ethoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-ethoxy, 2-ethoxybenzoylchloride, acmc-209jrt, 2-ethoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride,2-ethoxy, 2-ethoxybenzoic acid chloride, ksc491c5l, 2-ethoxybenzoyl chloride
Formel vægt 184.62
Procent renhed 98%